1.01846
Manganese Test, photometric
photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Mangan-Test, photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 250 tests
spezifische(r) Analyt(en)
manganese
Messbereich
0.005-2.00 mg/L (Mn)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (PAN)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Spectroquant® Mangan-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Mangangehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: Alle Mangan-Ionen werden mit Ascorbinsäure zu Mangan(II)-Ionen reduziert. In schwach alkalischer Lösung reagieren diese Mangan(II)-Ionen mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), um einen roten Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photometric determination subsequent to acid mineralisation