1.01597
AFB-Fluor phenolfrei
Staining kit for the examination of acid-fast bacteria with fluorescence microscopy (Auramin-Rhodamine staining)
About This Item
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Nachweisverfahren
fluorometric (microscopy)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Kit reicht für bis zu 60–65 Aufbereitungen und ist ein IVD/CE-registriertes Produkt. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Mykobakterien: rot-orange/gelb-grün
Hintergrund: dunkel
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3