100107
4-Bromcalcium-Ionophor A23187
≥90% (HPLC), solid, cation ionophore, Calbiochem®
Synonym(e):
4-Brom-A23187, 4-Brom-calcimycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4-Bromcalcium-Ionophor A23187, Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChIKey
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Cation ionophore
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Deber, C.M., et al. 1985. Anal. Biochem.146, 349.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable