07-677-IS
Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys56)-Antikörper, Versuchsgröße
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, Histone H3 K56ac, Histone H3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys56)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Acetyl-Histon H3 (Lys56) aus HeLa-Zellen.
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:405-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Histon H3 (Lys56) in mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Säureextrakt, mit Natriumbutyrat behandeltes HeLa-Säureextrakt, mit Colcemid behandeltes HeLa-Säureextrakt, rekombinantes Histon H3, rekombinantes Histon H4 und rekombinantes Histon H2A.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable