Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
07-1590
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H2A.X-Antikörper (Tyr142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H2A.x, H2a/x
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Allgemeine Beschreibung
Histon H2A ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H2A besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Es wird angenommen, dass die phosphorylierte Form von H2A.X an der DNA-Reparatur beteiligt ist, möglicherweise durch die Umorganisation von Chromatin zu einem offeneren Zustand und das Ermöglichen der Rekrutierung von Proteinen, um DNA-Doppelstrangbrüche zu reparieren.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem Phospho-Histon H2A.X entspricht, das an Tyr142 phosphoryliert ist.
Anwendung
Der Anti-Phospho-Histon H2A.X-Antikörper (Tyr142) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Histon H2A.X abzielt und in Western Blot und Dot Blot geprüft wurde.
Dot-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Phospho-Histon H2A.X(Tyr142)-Peptide nach, jedoch nicht Phospho-Histon H2A.X(Tyr142)-Peptide oder andere Peptide, die modifizierten Histonen entsprechen.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an mit Colcemid behandeltem HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H2A.X (Tyr142) in mit Colcemid behandeltem HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~16 kDa gemessen. In manchen Zelllysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prachi Borude et al.
Gene expression, 18(2), 115-123 (2018-03-16)
Acetaminophen (APAP) overdose is the leading cause of acute liver failure (ALF) with limited treatment options. It is known that liver regeneration following APAP-induced ALF is a deciding factor in the final outcome. Previous studies from our laboratory using an
I M Wilson et al.
Oncogene, 33(36), 4464-4473 (2013-10-08)
In an effort to identify novel biallelically inactivated tumor suppressor genes (TSGs) in sporadic invasive and preinvasive non-small-cell lung cancer (NSCLC) genomes, we applied a comprehensive integrated multiple 'omics' approach to investigate patient-matched, paired NSCLC tumor and non-malignant parenchymal tissues.
WSTF regulates the H2A.X DNA damage response via a novel tyrosine kinase activity.
Xiao, A; Li, H; Shechter, D; Ahn, SH; Fabrizio, LA; Erdjument-Bromage, H; Ishibe-Murakami et al.
Nature null
Zu Ye et al.
Science advances, 7(32) (2021-08-06)
DNA double-strand break (DSB) repair is initiated by MRE11 nuclease for both homology-directed repair (HDR) and alternative end joining (Alt-EJ). Here, we found that GRB2, crucial to timely proliferative RAS/MAPK pathway activation, unexpectedly forms a biophysically validated GRB2-MRE11 (GM) complex
MDC1 cleavage by caspase-3: a novel mechanism for inactivating the DNA damage response during apoptosis.
Solier, S; Pommier, Y
Cancer Research null