Wichtige Dokumente
07-1520
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Grb10(Ser501/Ser503)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, horse, pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer501/pSer503)
Angaben zum Gen
human ... GRB10(2887)
Allgemeine Beschreibung
Growth factor receptor-bound protein 10 (Gbr10) gehört zu einer kleinen Familie von strukturell miteinander verwandten Multidomäne-Adapterproteinen, die an einem breiten Spektrum von Funktionen beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, Metabolismus, Apoptose und Zellmigration. Grb10 wird in Säugetiergewebe verbreitet, aber nicht gleichmäßig exprimiert und es gibt verschiedene bekannte Isoformen von Grb10. Es bindet zusätzlich zu verschiedenen Wachstumsfaktorrezeptoren und intrazellulären Molekülen auf kontextabhängige Weise an eine Reihe von aktivierten Rezeptor-Tyrosinkinasen, einschließlich Insulin (INSR) und die IGF1R- und IGF2R-Rezeptoren (Insuline-like growth factor), und vermittelt deren Signale positiv oder negativ. In einer Studie führte die mTORC1-vermittelte Grb10-Phosphorylierung in vivo zur PI3K- (Feedback-Hemmung der Phosphatidylinositol-3-kinase) und ERK-MAPK-Signalwege (Extracellular-signal regulated, mitogen-activated protein) in HEK293T-Zellen. Viele Aspekte der Grb10-Adapterfunktion bleiben jedoch unklar. Es ist noch weitere Forschung erforderlich, um die Wechselwirkungen und Effekte von GRB10 mit/auf verschiedene zelluläre Ziele zu klären und validieren.
Spezifität
Andere Homologien: Ratte (91% Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt an Ser501/Ser503 phosphoryliertes Grb10.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser501/Ser503.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser501/Ser503 phosphoryliertem humanem Grb10 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-Grb10(Ser501/Ser503)-Antikörper weist die Konzentration von Phospho-Grb10 (Ser501/Ser503) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Glucose-/Glykogen-Metabolismus
Forschungskategorie
Metabolismus
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandelten und mit Insulin behandelten embryonalen Fibroblasten-Zelllysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Grb10 in 10 µg unbehandelten und mit Insulin behandelten embryonalen Fibroblasten-Zelllysaten der Maus nach.
Zielbeschreibung
~66 kDa gemessen. In einigen Lysaten werden nichtcharakterisierte Banden nachgewiesen. UniProt beschreibt 4 Isoformen, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden: Isoform 1 bei 62,026 kDa, Isoform 2 bei 60,848 kDa, Isoform 3 bei 67,231 kDa und Isoform 4 bei 66,487 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandelte und mit Insulin behandelte Fibroblasten-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phosphoproteomic analysis identifies Grb10 as an mTORC1 substrate that negatively regulates insulin signaling.
Yu, Y; Yoon, SO; Poulogiannis, G; Yang, Q; Ma, XM; Villen, J; Kubica, N; Hoffman et al.
Science (New York, N.Y.) null
Agus Suryawan et al.
The Journal of nutrition, 148(6), 825-833 (2018-05-26)
Feeding stimulates protein synthesis in skeletal muscle of neonates and this response is regulated through activation of mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1). The identity of signaling components that regulate mTORC1 activation in neonatal muscle has not been fully