07-473-AF488
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
H3K4me3, Histone H3 (trimethyl Lys4), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys4 )
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
The unconjugated version of this antibody has been shown to work in ChIP, DB, WB, ChIP-seq.
Nuclear Receptors
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable