Wichtige Dokumente
05-730
Sigma-Aldrich
Anti-STEP-Antikörper, Klon 23E5
clone 23E5, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Neural-specific protein-tyrosine phosphatase, PTPN5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
23E5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPN5(84867)
Spezifität
STEP61, STEP46, STEP38 und STEP20
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 57–74 von Ratten-STEP46 entspricht.
Anwendung
Der Anti-STEP-Antikörper Klon 23E5 ist ein Antikörper gegen STEP zur Verwendung in IP, WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Gesamtpräparaten von Rattenhirn beurteilt
Zielbeschreibung
~64–66 kDa (Dublett) & 46 kDa
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A protein tyrosine phosphatase expressed within dopaminoceptive neurons of the basal ganglia and related structures.
Lombroso, P J, et al.
The Journal of Neuroscience, 13, 3064-3074 (1993)
Jun Chen et al.
The European journal of neuroscience, 29(2), 287-306 (2009-02-10)
Although the mechanisms underlying striatal neurodegeneration are poorly understood, we have shown that striatal pathogenesis may be initiated by high synaptic levels of extracellular dopamine (DA). Here we investigated in rat striatal primary neurons the mobilization of the mitogen-activated protein
Sofía Espinoza et al.
BMC biology, 18(1), 164-164 (2020-11-08)
Cognitive dysfunction (CD) is common among patients with the autoimmune disease systemic lupus erythematosus (SLE). Anti-ribosomal P autoantibodies associate with this dysfunction and have neuropathogenic effects that are mediated by cross-reacting with neuronal surface P antigen (NSPA) protein. Elucidating the