Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
05-661
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin-Antikörper, Klon AA2
clone AA2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Tubulin beta-5 chain, beta 5-tubulin, beta Ib tubulin, beta-4 tubulin, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta, tubulin, beta polypeptide
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AA2, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Allgemeine Beschreibung
Mikrotubuli sind Bestandteile von Mitoseapparat, Cilien, Flagellen und Elementen des Zytoskeletts. Sie bestehend im Wesentlichen aus zwei löslichen Proteinen, alpha- und beta-Tubulin, deren Größe jeweils etwa 55 kDa beträgt.
Antikörper gegen beta-Tubulin sind nützlich als Beladungskontrollen für Western Blot. Es ist jedoch zu beachten, dass die Werte von Tubulin in bestimmten Zellen nicht zwingend stabil sind. Zum Beispiel ist die Expression von Tubulin in Fettgewebe sehr gering (Spiegelman and Farmer, Cell, 1982, 29(1):53-60), weshalb beta-Tubulin für diese Gewebe nicht als Beladungskontrolle verwendet werden sollte.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie wird eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität erwartet.
Dieser Antikörper erkennt β-Tubulin-Isotypen I, II, III, IVa und IVb von ~50 kDa. Keine Kreuzreaktivität mit alpha- oder gamma-Tubulin.
Immunogen
Aufgereinigtes Tubulin aus Rinderhirn Das von diesem Antikörper erkannte Epitop wurde auf den Aminosäuren 412–430 lokalisiert.
Epitop: Das Epitop wurde auf den Aminosäuren 412–430 lokalisiert
Anwendung
Dieser Anti-β-Tubulin-Antikörper, Klon AA2, ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von β-Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-, PC12-, Jurkat- oder A431-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,1–1,0 µg/ml dieser Charge wies β-Tubulin in RIPA-Lysaten aus 3T3/A31-, PC12-, Jurkat und A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
50 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit PBS mit 0,05% Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 ºC aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 ºC kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich positive Antigenkontrolle: Katalognr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen. Beladen Sie 20 µg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nrf2/HO-1 pathway activation by manganese is associated with reactive oxygen species and ubiquitin-proteasome pathway, not MAPKs signaling.
Huangyuan Li,Siying Wu,Nian Shi,Shuangqing Lian,Wei Lin
Journal of Applied Toxicology null
Elevated poly-(ADP-ribose)-polymerase activity sensitizes retinoblastoma-deficient cells to DNA damage-induced necrosis.
Liu H, Knabb JR, Spike BT, Macleod KF
Molecular Cancer Research null
Granzyme K activates protease-activated receptor-1.
Cooper, DM; Pechkovsky, DV; Hackett, TL; Knight, DA; Granville, DJ
Testing null
M E Gonzalez-Mejia et al.
Cell death & disease, 1, e64-e64 (2011-03-03)
Apigenin, a natural plant flavonoid with antiproliferative activity, is emerging as a promising compound for cancer prevention and therapy, but its mechanism of action remains unclear. High expression of the small heat-shock protein-27 (Hsp27) in leukemia contributes to the resistance
The Small Heat Shock Protein 27 Is a Key Regulator of CD8+CD57+ Lymphocyte Survival.
Wood KL, Voss OH, Huang Q, Parihar A, Mehta N, Batra S, Doseff AI
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
Artikel
Loading controls in western blotting application.