Alle Fotos(2)
Key Documents
05-184
Sigma-Aldrich
Anti-Src-Antikörper, Klon GD11
clone GD11, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ASV, Anti-SRC1, Anti-THC6, Anti-c-SRC, Anti-p60-Src
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GD11, monoclonal
Speziesreaktivität
avian, mink, mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Src ist eine Familie von proto-onkogenen Tyrosinkinasen, die ursprünglich von J. Michael Bishop und Harold E. Varmus entdeckt wurde. Die Entdeckung von Proteinen der Src-Familie war wesentlich für das moderne Verständnis von Krebs als Erkrankung, bei der die normal gesunde Zellsignalisierung schiefläuft.
Einige tumorinduzierende Retroviren (wie Rous-Sarkom-Virus (RSV)) enthalten ein Gen namens v-src (Virus-Sarkom). Man fand heraus, dass das v-src-Gen in RSV für die Krebsbildung erforderlich ist.
Src-Tyrosinkinasen übermitteln integrinabhängige Signale, die wesentlich für die Zellbewegung und -proliferation sind. Ein Runden der Zelle und die Bildung von aktinreichen Podosomen auf der Basalfläche der Zelle sind Kennzeichen für eine v-src-induzierte Transformation. Diese Strukturen korrelieren mit einer gesteigerten Eindringfähigkeit, ein Prozess, der als essenziell für die Metastasierung erachtet wird.
v-src fehlt die C-terminale hemmende Phosphorylierungsstelle, wodurch es konstitutiv aktiv ist, anders als normales src (c-src), das nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird, wenn es erforderlich ist (z. B. Wachstumsfaktorsignalisierung). Daher ist v-src ein lehrreiches Beispiel eines Onkogens, wogegen c-src ein Proto-Onkogen ist.
Spezifität
Erkennt pp60src.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 82–169
Rekombinantes Hühner-pp60src; v-src
Anwendung
Der Anti-Src-Antikörper, Klon GD11 erkennt die Konzentration von Src und wurde für die Verwendung in IP und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mit RIPA-Lysaten aus nichtstimulierten A431-Karzinomzellen, RIPA-Lysaten aus EGF-stimulierten A431-Zellen, Maus-3T3/A31-Zellen oder Cos-1-Zellen beurteilt, die mit pUSE-Maus-src transfiziert wurden.
Zielbeschreibung
60 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich Positivkontrolle: Nichtstimuliertes A431-Zelllysat (12-301). Hühnerembryofibroblasten(CEF)-Zellen exprimieren Src-Protein und werden auf Fibronektin oder nichtstimuliertem humanem A431-Zelllysat plattiert
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Breast Cancer Cells Proliferation Is Regulated by Tyrosine Phosphatase SHP1 through c-jun N-Terminal Kinase and Cooperative Induction of RFX-1 and
Amin S, Kumar A, Nilchi L, Wright K, Kozlowski M
Molecular Cancer Research null
F Zhang et al.
Neuroscience, 150(4), 938-949 (2007-11-21)
Cerebral ischemia can induce both the increase of excitation and the decrease of inhibition, which leads to neuronal excitotoxicity. Since glutamatergic and GABAergic transmissions work by each counterbalancing the function of the other, enhancing GABAergic activity should balance excessive glutamatergic
Luigi Strizzi et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(9), 1450-1456 (2013-04-12)
Cripto-1 (CR-1) protein function differs according to cellular or extracellular expression. In this study, we explore the significance of cell surface CR-1 expression in human melanoma cells. Cell surface CR-1-expressing human melanoma cells (CR1-CS+) were selected by fluorescence-activated cell sorting
Monoclonal antibodies to Rous sarcoma virus pp60src react with enzymatically active cellular pp60src of avian and mammalian origin
Parsons, S. J., et al
Journal of virology, 51, 272-282 (1984)
Elvira Nieto-Pelegrin et al.
Cell communication and signaling : CCS, 7, 11-11 (2009-05-08)
Cortactin activates the actin-related 2/3 (Arp2/3) complex promoting actin polymerization to remodel cell architecture in multiple processes (e.g. cell migration, membrane trafficking, invadopodia formation etc.). Moreover, it was called the Achilles' heel of the actin cytoskeleton because many pathogens hijack