Alle Fotos(1)
Key Documents
04-1556
Sigma-Aldrich
Anti-MDM4-Antikörper, Klon 7A8
clone 7A8, from mouse
Synonym(e):
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding
protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding pr
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7A8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
Allgemeine Beschreibung
MDM4 (manchmal auch MDMX genannt) ist ein Mitglied der MDM-Familie von Proteinen. Es hemmt den durch p53 und p73 vermittelten Zellzyklusarrest und die Apoptose. MDM4 wird in 10–20 % der Tumore und 65 % der Retinoblastome amplifiziert oder überexprimiert. Das Protein von voller Länge weist eine signifikante Homologie mit MDM2 auf und kann auch an p53 binden und dieses hemmen. In sowohl MDM2 als auch MDM4 entsteht die Wechselwirkung mit p53 durch eine Bindungsdomäne in der N-terminalen Region des Proteins. Zu den anderen ähnlichen Domänen zählt das C-terminale RING-Finger-Motiv. Obwohl diese Proteine ähnliche Domänen aufweisen, sind MDM2 und MDM4 nichtredundante p53-Inhibitoren, da normale Konzentrationen jedes Proteins den Verlust des anderen nicht kompensieren können. Neue Beweise deuten darauf hin, dass komplementäre Aktivitäten dieser Proteine mit MDM4 die p53-Aktivität regulieren und MDM2 eine wesentliche Rolle für die p53-Stabilität spielt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt MDM4.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
His-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-MDM4 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Apoptose – Weitere
Forschungs-unterkategorie
Apoptose und Krebs
Verwenden Sie den Anti-MDM4-Antikörper, Klon 7A8 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in WB validiert wurde, um MDM4 nachzuweisen, auch als Double minute 4-Protein, MDM4-ähnliches Protein 1, Mdm2-ähnliches p53-Bindungsprotein, Mdm4-p53-Bindungsprotein-Homolog (Maus) bekannt.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies MDM4 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 80/27 kDa gemessen. Es gibt mehrere Formen von MDM4. Es wurden bis zu 7 verschiedene Varianten gemeldet. Das MDM4 von voller Länge hat eine Molekülmasse von ~80 kDa. Die kurze Form von MDM4 (MDM4-S) migriert bei etwa 17 und 27 kDa (R. Rallapalli, G. Strachan, B. Cho, W. Mercer‡ und DJ. Hall, 1999, A Novel MDMX Transcript, THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 274(12), 8299–8308)
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable