P-170
Dimethylsulfoxid -Lösung
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Dimethylsulfoxid, 4-[3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-propyl]-1-piperazinethanol-sulfoxid
About This Item
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O=S1C2=C(N(CCCN3CCN(CC3)CCO)C4=CC(Cl)=CC=C41)C=CC=C2
InChI
1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChIKey
WXJXTMQMAOYROI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)