Wichtige Dokumente
C-006S
Kodein -Lösung
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Codeine solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C