Wichtige Dokumente
900119P
Avanti
PGF2β
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Prostaglandin F2β
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Verpackung
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900119P-1MG))
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)