Wichtige Dokumente
870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)