Wichtige Dokumente
860820P
Avanti
20:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860820P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(S)-hydroxyarachidoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860820P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860820P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C38H75NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-37(42)38(43)39-35(34-40)36(41)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h30,32,35-37,40-42H,3-29,31,33-34H2,1-2H3,(H,39,43)/b32-30+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChIKey
CFYLSUZUMMPFNC-GBPFXZCASA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)