Wichtige Dokumente
860665P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene
Avanti Research™ - A Croda Brand 860665P, powder
Synonym(e):
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860665P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860665P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\CCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h4-5,14-15,17-18,20-21H,2-3,6-13,16,19H2,1H3/b5-4-,15-14+
InChIKey
KWDXKYNWAKMLKK-YQMRQDNGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)