Wichtige Dokumente
860537P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860537P, powder
Synonym(e):
D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (860537P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860537P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860537P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChIKey
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)