Wichtige Dokumente
856707C
Avanti
17:1 Lyso PE
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(17:1(10Z)/0:0); 110699
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (856707C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 856707C
Konzentration
5 mg/mL (856707C-5mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C22H44NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23/h7-8,21,24H,2-6,9-20,23H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-/t21-/m1/s1
InChIKey
RVPLNCFWJATBMI-GIWCCYDRSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)