Wichtige Dokumente
850850P
Avanti
18:1 Monomethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Synonym(e):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850850P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850850P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43-3)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h18-21,40,43H,4-17,22-39H2,1-3H3,(H,46,47)/b20-18+,21-19+/t40-/m1/s1
InChIKey
LPXFOQGBESUDAX-KFVQOHGZSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)