Wichtige Dokumente
810603P
Avanti
16:0-10 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810603P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(10-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810603P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810603P
Lipid-Typ
ESR probes
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in vesicles for quenching PT-(1–46)F4W fluorescence
- as vesicle component for tryptophan based fluorescence emission studies
- to probe the oxygen and Ni[II] ethylenediaminediacetic acid (NiEdda) accessibilities inside liposomes
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)