810332P
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P, powder
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810332P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810332P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810332P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to prepare fluorescent-labeled large unilamellar vesicles (LUV)
- in small unilamellar lipid vesicles (SUVs) to increase fluorescence
- to prepare fluorescent liposomes
- to fabricate fluorescent nanomicelles
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available