810301P
Avanti
TopFluor™ sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)