Merck
810282C
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282C
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H77BF2N3O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
867.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810282C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810282C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 810282C
Konzentration
1 mg/mL (810282C-1mg)
1 mg/mL (810282C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
TopFluor has a moiety, called dipyrromethene boron difluoride. This fluorescent molecule is covalently attached to various lipid molecules. Phosphoethanolamine is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.
Anwendung
TopFluor PE may be used as a fluorescently labeled lipid to replace the head labeled lipid (TFPE-head) to study the fusion efficiency of liposomes. It has also been used in the preparation of liposome.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoethanolamine participates in phospholipid metabolism. It has the ability to repress tumor growth both in vitro and in vivo.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Single Particle Fluorescence Burst Analysis of Epsin Induced Membrane Fission
Brooks A, et al.
Testing, 10(3) (2015)
Influence of Environmental Conditions on the Fusion of Cationic Liposomes with Living Mammalian Cells
Kolasinac R, et al.
Nanomaterials, 9(7), 1025-1025 (2019)
Fumonisin, Folate, and Neural Tube Defects
Comprehensive Toxicology, 12, 189-208 (2010)
Single Particle Fluorescence Burst Analysis of Epsin Induced Membrane Fission
Brooks A, et al.
PLoS ONE, 10(3) (2015)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Pondee N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)