750332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (sodium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (750332C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (750332C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 750332C
Konzentration
10 mg/mL (750332C-25mg)
25 mg/mL (750332C-200mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)