Merck
700355P
Avanti
Ent-Androstenediol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Androst-5-ene-3,17-diol, (3α,8α,9β,10α,13α,14β,17α)-
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O2
Molekulargewicht:
290.44
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg ((700355P-1MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700355P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)