Wichtige Dokumente
700306P
Avanti
Geranyl phosphate ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Geranyl phosphate ammonium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22NO4P
Molekulargewicht:
251.26
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700306P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)