Merck
700193P
Avanti
BbGL-1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
cholesteryl 6-O-palmitoyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C49H86O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
787.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700193P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)