Wichtige Dokumente
700071P
Avanti
24(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5-cholestene-3β,24-diol ; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cholest-5-ene-3β,24(R)-diol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700071P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)