Wichtige Dokumente
700062P
Avanti
stigmasterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Stigmasterin; Phytosterol; beta-Stigmasterol; D5-Stigmasterol; 110801
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
stigmasta-5,22-dien-3-ol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (700062P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@H](C)\C=C\[C@H](C(C)C)CC)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)