Merck
699800P
Avanti
MPLA (PHAD)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
PHAD phosphoryliertes Hexaacyldisaccharid; Glycopyranosid-Lipid A; GLA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C96H184N3O22P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1763.47
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
Monophosphoryl Lipid A (Synthetic) (PHAD)
Assay
>99% (HPLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (699800P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699800P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
vaccine development
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Impfungen sind allgemein als wirksame Methode zur Verhinderung von Infektionskrankheiten anerkannt, durch die pathogenspezifische Immunantworten vor einer Infektion gestärkt werden. Normalerweise reicht eine Immunisierung mit ausschließlich Impfantigenen nicht aus, um eine solide oder langanhaltende Immunantwort auszulösen, wodurch es zu einem Mangel an schützender Immunität gegen Infektionen kommt. Daher sind Wirkungsverstärker erforderlich, um die zelluläre oder humorale Immunantwort auf eine Immunisierung zu verbessern. Da Impf-Wirkungsverstärker, die Lipid A verwenden, nachweislich sicher und wirksam Immunantworten vom Typ Th-1 gegen heterologe Proteine bei tierischen und menschlichen Impfungen auslösen, hat Avanti phosphoryliertes Hexaacyl-Disaccharid (PHAD) entwickelt, das erste vollsynthetische Monophosphoryl-Lipid A, das als Wirkungsverstärker für Humanimpfstoffe erhältlich ist.
Monophosphoryl-Lipid A (MPLA) wird entweder aus bakteriellem Lipid A oder durch chemische Synthese gewonnen.
Anwendung
Anwendungen von MPLA PHAD:
  • als Bestandteil von Cobalt-Porphyrin-Phospholipid-(Co-PoP)-Liposomen zur Immunisierung von Mäusen mit membranproximaler Außenregion (MPER) des gp41-Hüllproteins
  • als Wirkungsverstärker zusammen mit Dimethyldioctadecylammoniumbromid (DDA) für einen auf dem rekombinanten Membranprotein von C. muridarum basierten Multi-Subunit-Impfstoff
  • als Toll-like-Rezeptor-4-(TLR4-)Agonist-Wirkungsverstärker bei der FI-RSV-Immunisierung mit F-Protein (Fusionsprotein) gegen das RSV-Virus (Respiratorisches Synzytial Virus)
Biochem./physiol. Wirkung
Monophosphoryl-Lipid-A (MPLA) ist ein natürlicher Agonist für den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). Es ist nützlich als Wirkungsverstärker für die Immunisierung. MPLA ist als prophylaktisches Mittel sicher und wird für immunotherapeutische Anwendungen genutzt. In Impfungen eingesetzt verbessert MPLA die durch B-Zellen und T-Zellen vermittelte Immunantwort.
Verpackung
2-mL-Braunglasflasche mit Bördelkappe (699800P – 1 mg)
2-mL-Braunglasflasche mit Bördelkappe (699800P – 5 mg)
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rhea N Coler et al.
PloS one, 6(1), e16333-e16333 (2011-02-08)
Innate immune responses to vaccine adjuvants based on lipopolysaccharide (LPS), a component of gram-negative bacterial cell walls, are driven by Toll-like receptor (TLR) 4 and adaptor proteins including MyD88 and TRIF, leading to the production of inflammatory cytokines, type I
Christopher B Fox et al.
Sub-cellular biochemistry, 53, 303-321 (2010-07-02)
Natural derivatives and synthetic analogues of lipopolysaccharide are potent stimulators of the mammalian immune system. Retained adjuvant activity with reduced toxicity was obtained by the development of monophosphoryl lipid A (MPL((R))), which is approved for use in several vaccine products.
Functionalization of cobalt porphyrin-phospholipid bilayers with his-tagged ligands and antigens
Shao S, et al.
Nature Chemistry, 7(5), 438-438 (2015)
Susana Lousada-Dietrich et al.
Vaccine, 29(17), 3284-3292 (2011-02-26)
GMZ2 adjuvanted by aluminum hydroxide is a candidate malaria vaccine that has successfully passed phase 1 clinical testing in adult German and Gabonese volunteers and Gabonese children under five. Here we report a preclinical study screening a series of adjuvant
Katharina Richard et al.
Vaccine, 38(27), 4298-4308 (2020-05-12)
Toll-like receptors (TLRs), a family of "pattern recognition receptors," bind microbial and host-derived molecules, leading to intracellular signaling and proinflammatory gene expression. TLR4 is unique in that ligand-mediated activation requires the co-receptor myeloid differentiation 2 (MD2) to initiate two signaling