Z743152
Julabo® Wasserbäder
PURA 10, size 10 L, temp. range 18 °C (99.9 °C), AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
Julabo pura water baths
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
PURA 10
Julabo 9550510
Parameter
18 °C temp. range (99.9 °C)
±0.15 °C temp. stability
Heizkapazität
1.2 kw (at 20 °C)
Badöffnung L × B × T
22 cm × 27 cm × 14 cm
Größe
10 L
Allgemeine Beschreibung
- Mikroprozessor-Technologie
- Spritzwasser geschützter Hauptschalter
- Tastatur zur Eingabe von Soll- und Grenzwerten
- Multi-Display (LED)
- Großes Badvolumen
- Kompakte Bauweise
- RS232 Schnittstelle
- Elektronische Zeituhr
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743152-1EA |