Z742957
Julabo® CORIO™ C/CD heating immersion circulator bath tank
BT19, transparent plastic bath, capacity 14 - 19 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Materialien
transparent plastic bath
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9901319
Kapazität
14 - 19 L
Allgemeine Beschreibung
Transparent polycarbonate BT19 bath tank for use with Coriocor™ C and Coriocorio™ CD.
Rechtliche Hinweise
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742957-1EA |