Z742667
2MAG steriMIXcontrol for use with steriMIXdrive
AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
control unit, power bank, power unit
About This Item
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
20 W Stirring Power
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 95200
Parameter
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
B × T × H
200 mm × 175 mm × 48 mm
Gewicht
1.8 kg
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)