Z742515
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 48 x 0.2 mL
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 48 x 0.2 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSW02
Methode(n)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Rechtliche Hinweise
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)