Merck
Z742286
myGel Mini Electrophoresis System
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
Mini Gel Electrophoresis, Mini Gel System
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
timer 0 ‑ 99 min
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E1101-E
Kammerkapazität
230 mL
Gelkapazität
10.5 x 6 cm , One
5 x 6 cm , Two
Größe
7.5 in. (19 cm) × 5.1 in. (13 cm) × 2.1 in. (5.5 cm)
Gewicht
1 lb (0.45 kg)
Ausgabe
35, 50, or 100 V
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complete system, includes gel box power supply and casting sets
  • Quick and easy gel casting, no clamps or spacers required
  • Compact design, footprint: 7 x 5.1 in.
  • convenient, snap-in power supply eliminates cables
Verpackung
Includes
  • Gel box and safety lid
  • Power supply
  • Two 10.5 x 6 cm gel trays
  • Casting stands for the above gel trays
  • Two double sided combs for each gel size
Rechtliche Hinweise
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)