Z741351
Accuris™ Analytical Balance
with Quick-Cal™, weighing capacity 120 g, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
with Quick-Cal™
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific W3100A-120-GB
Messbereich
resolution: 0.0001 g
Messbereich Wiegekapazität
120 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
Waagschalendurchm.
90 mm (3.5 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)