Z740706
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 50 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verpackung
pkg of 1 ea
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)