Merck
Z740547
KDS Legato 270P Zweispritzen-Push/Pull-Pumpe, programmierbar
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788272
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volumen
0.0005-140 mL
Gewicht
4.9 kg (10.75 lb)
Allgemeine Beschreibung
Programmierbare Legato 270P Push-/Pull-Pumpe bietet benutzerdefinierte Programmkonfigurationen mit bis zu 800 Schritten. Es können bis zu 40 Programme mit jeweils 20 Schritten gespeichert werden.
Merkmale:
  • Für vier Spritzen von 0,5 μL bis 140 mL
  • Farbtouchscreen mit hoher Auflösung
  • Echtzeituhr
  • Beispiellose Bedienerfreundlichkeit
  • Sperrfunktion für das Touchpad
  • LED-Lämpchen auf der Frontplatte
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierte Spritzentabelle
  • Bis zu 75 lbs lineare Kraft
  • Ausgereifte Mikroschritt-Technologie
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle
  • E/A- / TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierlicher Betrieb
  • Programmierbarer Auslaufschutz
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Holds four syringe from 0.5 μL to 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)