Z740539
KDS Legato™ 210P series syringe pump, infuse/withdraw, programmable
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788212
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volumen
0.0005-140 mL
Gewicht
4.9 kg (10.75 lb)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clockUnparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
- Programmable
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)