Merck
Z681059
Duran® Laborflaschen mit Kunststoffbeschichtung
capacity 750 mL
Synonym(e):
218055101
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottle
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 805 51 59
Parameter
max. pressure (Not for use under pressure)
Kapazität
750 mL
Durchm. × H
95 mm × 203 mm
Fitting
GL 45 neck thread
Allgemeine Beschreibung
Transparente Plastiküberzug schützt Flaschen vor mechanischen Schäden und Lecks bei Bruch. Autoklavierbar bis 135 °C, im Autoklaven kein Wasser zur Kühlung verwenden.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)