Merck
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
Synonym(e):
flask clamps
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Leistungsmerkmale
for flask size 100 mL
Verpackung
pack of 1
case of 1 ×
Hersteller/Markenname
IKA 1234500
Allgemeine Beschreibung
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)