Merck
Z671827
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Synonym(e):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Aufnahme AC/DC
115 V AC
Materialien
ceramic plate
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3582201
IKA C-MAG MS4
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
100-1500 rpm speed
Plattformgröße
100 mm × 100 mm
Rührervolumen
5 L
Gewicht
6.5 lb
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)