Merck
Z651729
Quickfit® culture vessels
capacity 5,000 mL
Synonym(e):
FV5L
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.22
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
Hersteller/Markenname
Quickfit FV5L
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in USA and Canada, ROW
H × Durchm.
290 mm × 181 mm
Bohrungsgröße
100 mm
Kapazität
5,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for fermentation and culture work
  • for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)