Merck
Z648434
Quickfit® Krümmer mit Vakuumanschluss
socket joint: ST/NS 19/26, cone joint: ST/NS 19/26
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
cone joint: ST/NS19/26
socket joint: ST/NS19/26
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 3/22/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Hülse auf Kern. Vakuumanschluss mit Schlaucholive.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)