Z646032
Julabo®Umwälzthermostate mit Plexiglas-® oder Makrolon-®Badreservoirs, ED-Modelle
ED-5M, AC/DC input 115 V AC, volume 5 L, temp. range 20-100 °C, Makrolon bath
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Makrolon bath
Leistungsmerkmale
integrated cooling coil
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ED-5M
Julabo 9116505
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
Heizkapazität
1 kw
Badöffnung B × L × T
12 cm × 24 cm × 15 cm
Kapazität
5 L
Volumen
5 L
5000 mL
Gewicht
5.2 kg
Allgemeine Beschreibung
Economy series:
- Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
- PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
- Adjustable high temp cut off and dry running protection
- Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
- A = Plexiglass
- M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)