Merck
Z645249
IKA® MF 10.1 cutting-grinding head
stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
grinders, grinding mill
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.74
Materialien
stainless steel (milling chamber)
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2870900
B × H × H
320 mm × 560 mm × 300 mm
Eignung
suitable for
Allgemeine Beschreibung
crushing fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low volume weight
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1