Z641812
Schott® tube connectors
bent
Synonym(e):
292470504
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
Schott 29 247 05
Verfügbarkeit
available only in EU
Schlauch AD × ID
8 mm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
Rechtliche Hinweise
Schott is a registered trademark of Schott AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)