Merck
Z603961
Binder Trockenschrank der Serie FD
FD 115
Synonym(e):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Aufnahme AC/DC
230 V
Beschreibung
RS422 interface: no
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
FD 115
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
10-300 °C temp. range
T × B × H
605 mm × 710 mm × 735 mm
Innenraumvolumen
115 L
Gewicht
60 kg
Allgemeine Beschreibung
Noch leistungsfähigere Öfen der APT-Line, durch eine hochwirksame Umwälzturbine. Durch die Zwangsumwälzung werden noch höhere Trocknungsraten und noch schnelleres Aufheizen ermöglicht. Luftaustauschrate einstellbar. Besonders bei vollem Trockenraum hervorragend gleichmäßige Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz.
  • Starke Umwälzturbine
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Sicherheitsklasse 2
FD115 comes with USB port for recording data
Rechtliche Hinweise
APT.Line is a registered trademark of Binder GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z603961-1EA
Z603961EU-1EA4061833479537
Z603961CH-1EA
Z603961GB-1EA