Z562238
Platintiegel
micro, capacity 5 mL
Synonym(e):
crucibles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
platinum
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Birmingham metals BMC4
Höhe
22 mm
Boden B
12.0 mm
Kapazität
5 mL
Schalendurchm. × H
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
Oberteil B
20.5 mm
Gewicht
7 g+/- 5%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)